Learn More
Disperse Yellow 64 (Grade Technique), TRC
Code produit 30004171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004171 500 mg 500mg
30134080 1 g 1g
30009342 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004171 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494840500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10319-14-9
Formule moléculaire C18 H10 Br N O3
Poids moléculaire (g/mol) 368.18
Synonyme 1,3-Indandione, 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)- (7CI,8CI), 2-(4-Bromo-3-hydroxy-2-quinolinyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 3'-Hydroxy-4'-bromoquinophthalone, 4-Bromo-3-hydroxy-2-(1,3-indandion-2-yl)quinoline, 4-Bromo-3-hydroxyquinophthalone, Allilon Yellow 3G, C.I. 47023, C.I. Disperse Yellow 64, C.I. Solvent Yellow 176, Dianix Yellow E 3G, Dianix Yellow F 3G-E, Dianix Yellow F 3G-E concentrate, Disperse Yellow 3G, Disperse Yellow 4GL, Disperse Yellow 64, Disperse Yellow E 3G, Dispersion Yellow VP 247, Miketon Polyester Yellow 3GSL, Navilene Yellow 3G, Palanil Yellow 3G, Resolin Yellow 3GL, Samaron Yellow H 3GL, Solvaperm Yellow G, Solvent Yellow 176, Sumikaron Yellow SE 3GL, Tersetile Yellow 3GL, Transetile Yellow P 3GL, Tulasteron Fast Yellow 3G-B
Nom IUPAC 2-(4-bromo-3-hydroxyquinoline-2-yl)indène-1,3-dione
SMILES Oc1c(Br)c2ccccc2nc1C3C(=O)c4ccccc4C3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Disperse Yellow 64
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H10BrNO3/c19-14-11-7-3-4-8-12(11)20-15(18(14)23)13-16(21)9-5-1-2-6-10(9)17(13)22/h1-8,13,23H
Poids de la formule 366.9844