Learn More
Equip Labo™ Armoire affichage
Description
- Armoire haute
- Portes pleines, tiroirs verticaux ou vitrine
- Panneau mélaminé blanc givré
- Serrure de sécurité
- Panneau mélaminé blanc givré
- Charnières invisibles avec ouverture à 165°
- Pieds réglables
- Armoire vitrine
- Meuble haut avec 2 portes vitrées coulissantes et 2 étagères réglables
- L x P x H: 120 x 35 x 125cm
- Meuble bas avec 2 portes pleines et 2 étagères
- L x P x H: 120 x 60 x 75cm
- Armoire vitrine
Spécification
Spécification
| Description | Armoire vitrine |
| Nbre de tiroirs | 2 |