Learn More
CellPath DispoCut™ Conseil
Code produit 12826653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
48 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12826653 Blanc 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12826653 Fournisseur CellPath Code fournisseur CGB050253A
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Planche à découper jetable conçue pour améliorer la sécurité et l'hygiène dans les zones à haut risque ainsi que dans les zones de découpe courantes.
  • Fabriqué à partir de panneaux de 3 mm d'épaisseur, composés de trois plis remplis de mousse pour plus de solidité et de rigidité.
  • Offre une résistance élevée à l'humidité et contribue à protéger les surfaces de travail tout en assurant une dissection précise.
  • Il comporte une échelle métrique et impériale pour faciliter l'enregistrement macroscopique et photographique des spécimens.
  • Facilement éliminé par incinération
Spécification
Couleur Blanc
Dimensions 148 x 210 mm