Learn More
CellPath Dispocut™ Planches à découper jetables
Code produit 12816653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
297 x 210 mm
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12816653 297 x 210 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12816653 Fournisseur CellPath Code fournisseur CGB040252A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.38€
    96.41€ / 24 pièces
    Économisez 67.97€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Pour les prélèvements de routine et à haut risque
  • Éliminer par incinération
  • Fabriqué à partir de panneaux de 3 mm d'épaisseur, composés de trois plis remplis de mousse pour plus de solidité et de rigidité.
  • Haute résistance à l'humidité
Spécification
Type de produit Dispocut Tableau blanc
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Échantillons de routine et à haut risque
Dimensions (L x l) 297 x 210 mm