Learn More
CellPath Dispocut™ Planches à découper jetables
Code produit 12806653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
297 x 420 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12806653 297 x 420 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12806653 Fournisseur CellPath Code fournisseur CGB030251A
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Pour les prélèvements de routine et à haut risque
  • Éliminer par incinération
  • Fabriqué à partir de panneaux de 3 mm d'épaisseur, composés de trois plis remplis de mousse pour plus de solidité et de rigidité.
  • Haute résistance à l'humidité
Spécification
Type de produit Dispocut Tableau blanc
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Échantillons de routine et à haut risque
Dimensions (L x l) 297 x 420 mm