Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoLance
BIOPHARMA
Code produit 15521751 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
15521751 500 mm Stérile 20 pièces
15511751 500 mm Non stérile 20 pièces
15591741 300 mm Non stérile 20 pièces
15501751 300 mm Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15521751 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53935571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    161.45€ / 20 pièces
    Économisez 76.55€
    32% de réduction
En stock
Utilisé pour prélever des échantillons de grande et petite quantité directement à partir de sacs. L’échantillonneur jetable à usage unique DispoLance Buerkle™ convient aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. Disponible en versi
  • Pour les poudres à écoulement libre et les granulés à grains fins
  • Perce les récipients avec un embout robuste
  • L’échantillon traverse le tube intérieur ouvert directement dans un récipient ou un sac suspendu en dessous
  • Quantité d’échantillons variable
  • Fabriqué en salle blanche
  • Les versions stériles sont stérilisées par rayons gamma
  • Largeur nominale 14 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 21 mm
Longueur (métrique) 500 mm