Description
- Pour les poudres et les matériaux à grains fins en vrac
- L’embout fermé empêche les matériaux d’échantillonnage de se défaire de la lance
- Parfaitement adapté aux échantillons à section transversale
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Specifications
Specifications
| Type de produit | Sampler |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3,38 oz. |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 21 mm |
| Longueur (métrique) | 500 mm |