Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoPicker
BIOPHARMA
Code produit 15581741 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
60 ml
100 mL
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
15581741 100 mL 500 mm Stérile 20 pièces
15551741 60 ml 300 mm Non stérile 20 pièces
15561741 60 ml 300 mm Stérile 20 pièces
15571741 100 mL 500 mm Non stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15581741 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53935551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    151.05€ / 20 pièces
    Économisez 6.95€
    4% de réduction
En stock
Échantillons de poudres et de matériaux à grains fins en vrac. L’échantillonneur jetable DispoPicker Buerkle™ est doté d’un embout fermé pour empêcher le matériau d’échantillonnage de se retirer de la lance de l’échantillon.
  • Pour les poudres et les matériaux à grains fins en vrac
  • L’embout fermé empêche les matériaux d’échantillonnage de se défaire de la lance
  • Parfaitement adapté aux échantillons à section transversale
  • Fabriqué en salle blanche
  • Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Capacité (métrique) 100 mL
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 21 mm
Longueur (métrique) 500 mm