Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Gants non stériles
Code produit 17833632 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
Quantité:
100 gants/boîte
30 gants/boîte
Conditionnement:
100 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Quantité Conditionnement
17833632 Standard 100 gants/boîte 100 paires
17893832 Standard 30 gants/boîte 100 paires
17813632 Moyen 30 gants/boîte 100 paires
17893742 Grande 100 gants/boîte 100 paires
17883832 Moyen 100 gants/boîte 100 paires
17813832 Grande 30 gants/boîte 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17833632 Fournisseur Ansell Code fournisseur S3027
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les gants synthétiques non stériles sont sans poudre et il est recommandé de les changer fréquemment.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certifiés
  • Fabriqué à partir de matériaux copolymères (film d'éthylène-acétate de vinyle)
  • Offrant une bonne sensibilité tactile
  • Idéal pour les personnes souffrant d'allergie au latex de type I.
  • alternative synthétique économique
  • Peut également servir de sous-gant pour une protection accrue
  • Emballé sur un support papier pour faciliter l'enfilage.
  • Distributeur conditionné en boîtes de 30 ou 100 gants
  • À utiliser lors de procédures d'examen brèves et à faible risque
Spécification
Certifications/Conformité Numéro CE, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Partie 1, EN 455 Partie 3, EN 455 Partie 1, EN 455 Partie 3
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Concluant
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Oui
Matériau EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants non stériles
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 1,2 mil
Épaisseur (métrique) 0.03 mm
Modèle DESECHA UN GUANTE 313900
Quantité 100 gants/boîte
Longueur (impériale) 10,9 in
Longueur (métrique) 278 mm