Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Gants stériles
Code produit 17853712 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
L
Quantité:
1 gant/sachet, 100 sachets/boîte, 14 boîtes/carton
1 gant/sachet, 50 sachets/boîte, 14 boîtes/carton
1 gant/sachet, 50 sachets/boîte, 14 boîtes/carton
Conditionnement:
100 paires
50 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Quantité Conditionnement
17853712 Moyen 1 gant/sachet, 50 sachets/boîte, 14 boîtes/carton 50 paires
17813842 Grande 1 gant/sachet, 100 sachets/boîte, 14 boîtes/carton 100 paires
17813612 Standard 1 gant/sachet, 100 sachets/boîte, 14 boîtes/carton 100 paires
17843812 Standard 1 gant/sachet, 50 sachets/boîte, 14 boîtes/carton 50 paires
17813652 Moyen 1 gant/sachet, 100 sachets/boîte, 14 boîtes/carton 100 paires
17813642 L 1 gant/sachet, 50 sachets/boîte, 14 boîtes/carton 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17853712 Fournisseur Ansell Code fournisseur MDG751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.11€
    9.25€ / 50 paires
    Économisez 3.86€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les gants synthétiques sans poudre sont emballés individuellement et il est recommandé de les changer fréquemment.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO Certifié 9001
  • Fabriqué à partir de matériaux copolymères (film d'éthylène-acétate de vinyle)
  • Offrant une bonne sensibilité tactile
  • Recommandé aux personnes souffrant d'allergie au latex de type I.
  • Pour les interventions (non chirurgicales), peut également être utilisé comme sous-gant pour une protection accrue.
  • Conditionné à l'unité ou par paire (gant stérile par sachet).
  • Emballé sur un support papier pour faciliter l'enfilage.
  • alternative synthétique économique
  • Pour une utilisation dans les applications industrielles générales
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9 001
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Partie 1, EN 455 Partie 3, EN 455 Partie 1, EN 455 Partie 3
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Concluant
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Oui
Matériau EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants stériles
Dimensions Moyen
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 1,2 mil
Épaisseur (métrique) 0.03 mm
Modèle DISPOS-A-GLOVE-313901PP
Quantité 1 gant/sachet, 50 sachets/boîte, 14 boîtes/carton
Longueur (impériale) 10,9 in
Longueur (métrique) 278 mm