Learn More
Corning™ Bouchon de transfert aseptique jetable pour flacons de microsupport, stérile
Code produit 17760708 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
MPC avec tube (1/4 po. D.I., 3/8 po. D.E.)
MPC avec tube (1/8 po. D.I., 1/4 po. D.E.)
À utiliser avec (équipement):
Flacon microporteur de 100 g
Flacon pour microsupport de 500 g
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) À utiliser avec (équipement) unitSize
17760708 MPC avec tube (1/8 po. D.I., 1/4 po. D.E.) Flacon microporteur de 100 g 1 pièce
15810540 MPC avec tube (1/4 po. D.I., 3/8 po. D.E.) Flacon microporteur de 100 g 1 pièce
17802155 MPC avec tube (1/8 po. D.I., 1/4 po. D.E.) Flacon pour microsupport de 500 g 1 pièce
17892145 MPC avec tube (1/4 po. D.I., 3/8 po. D.E.) Flacon pour microsupport de 500 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17760708 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4626
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Microsupports Corning, disponibles dans des flacons de 100 g et 500 g, pouvant être munis de bouchons de transfert aseptique Corning pour prévenir toute contamination accidentelle pendant le chargement du bioréacteur.
Il s’agit d’un bouchon de transfert aseptique pour les tailles de 100 g et de 500 g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon de transfert aseptique jetable, 45 mm
À utiliser avec (application) MPC avec tube (1/8 po. D.I., 1/4 po. D.E.)
À utiliser avec (équipement) Flacon microporteur de 100 g
Stérilité Stérile
Type de produit Bouchon à vis de transfert aseptique
Matériau Bouchon en PP avec tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques
Quantité 1/Carton