Learn More
Bochem™ Boîte jetable en aluminium
Code produit 10479962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
110 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10479962 110 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10479962 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.03€
    35.58€ / 100 pièces
    Économisez 11.45€
    24% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
En aluminium. La boîte en aluminium BOCHEM™ est jetable.
  • Jetable
  • En aluminium
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 110 ml
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Boîte
Hauteur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) 99 mm