Learn More
Kimtech™ Purple Nitrile™ Gants ambidextres
Code produit 10248264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10248264 Standard 100 pièces
11899610 Grande 100 pièces
11809620 XL 90 pièces
10737655 XS 100 pièces
11889610 Moyen 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10248264 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 90626
Quantité Prix
1 45.90€ / 100 pièces
10 41.30€ / 100 pièces
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Les gants Kimtech™ Purple Nitrile™ sont non poudrés et fabriqués sans latex ni silicone. Les bouts de doigts texturés et les manchettes à bord roulé garantissent résistance et sensibilité, les gants sont certifiés contact alimentaire.
Conformité assurée :
  • EPI de classe II conformément à la réglementation (UE) 2016/425
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Protection contre les projections chimiques
  • EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
  • EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Gants de pointe offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées.
  • La construction en nitrile donne des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex, et offre une protection certifiée contre un large éventail de produits chimiques, notamment les virus, les micro-organismes et les éclaboussures chimiques.
  • Les gants sont testés antistatiques, pour protéger l’utilisateur et l’équipement, et ambidextres.
  • Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
  • Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EPI catégorie III par la directive du Conseil européen 89/686/CEE. Testé conformément aux normes EN 420:2003, ISO 16604 procédure B:2004, EN 1149-5:2003, EN 421:2004. Atteint ou dépasse le NQA de 0,65 G1 pour l’absence de petits orifices, conforme aux normes ISO 9001, ISO 13485 et FDA CFR 21 partie 820
Classification EPI catégorie III
Accelerator Free Oui
Applications Industriel, Laboratoire
AQL 0.65
Couleur Violet
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,09 mm (Manchette)
Type de doigt Texturés
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Quantité 100/paquet
Résistant à Perforation et abrasion
Résistance à la traction 21 MPa
Longueur (impériale) 9,6 in
Longueur (métrique) 244 mm