Learn More
Kimtech™ Purple Nitrile™ Gants ambidextres
Description
Conformité assurée :
- EPI de classe II conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Protection contre les projections chimiques
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Gants de pointe offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées.
- La construction en nitrile donne des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex, et offre une protection certifiée contre un large éventail de produits chimiques, notamment les virus, les micro-organismes et les éclaboussures chimiques.
- Les gants sont testés antistatiques, pour protéger l’utilisateur et l’équipement, et ambidextres.
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EPI catégorie III par la directive du Conseil européen 89/686/CEE. Testé conformément aux normes EN 420:2003, ISO 16604 procédure B:2004, EN 1149-5:2003, EN 421:2004. Atteint ou dépasse le NQA de 0,65 G1 pour l’absence de petits orifices, conforme aux normes ISO 9001, ISO 13485 et FDA CFR 21 partie 820 |
| Classification | EPI catégorie III |
| Accelerator Free | Oui |
| Applications | Industriel, Laboratoire |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Lisse |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Show More |