Learn More
Witeg™ Sachets autoclavables jetables
Code produit 13437667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
250 x 400 mm
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
13437667 250 x 400 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13437667 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 5 488 301
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour l’élimination des boîtes de Pétri, des milieux de culture, des tubes et plus encore.
  • Autoclavable pendant 30 minutes à 121°C
  • En PP
  • Capacité de 3 L
  • 250 x 400 mm
  • Fourni 500 par boîte
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Mise au rebut des déchets
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Pétri, milieux de culture, tubes, etc.
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 500/boîte
Dimensions (L x l) 250 x 400 mm
Type de produit Sacs autoclavables
Capacité (métrique) 3 L