Learn More
Epredia™ Moules d’enrobage jetables
Code produit 12590107 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Conditionnement:
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12590107 15 x 15 mm 500 pièces
12580107 7 x 7 mm 500 pièces
10724227 24 x 24 mm 500 pièces
12510117 30 x 24 mm -
12520117 37 x 24 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12590107 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 58950
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez des moules de base jetables Epredia™ avec toutes les cassettes standard.
  • Le nettoyage associé aux moules métalliques n’est pas nécessaire
  • La transparence facilite l’orientation des tissus
Informations de commande :
  • Vendus en cartons de quatre boîtes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Plastique
Dimensions (L x l) 15 x 15 mm
Jetable Oui