Learn More
Epredia™ Supports de lames jetables
Code produit 12033119 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Portoir de lame E
Support de lame jetable E
À utiliser avec (équipement):
HM 310, HM 315 et HM 325
Unité en queue d’aronde
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12033119 Portoir de lame E HM 310, HM 315 et HM 325 1 pièce
10680032 Support de lame jetable E Unité en queue d’aronde 1 pièce
12647876 Support de lame jetable E Unité en queue d’aronde 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12033119 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 705800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00€
    1459.25€ / 1 pièces
    Économisez 410.75€
    21% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Utilisez des lames à profils haut et bas grâce au système de serrage rapide de ces portoirs de lames jetables Epredia™.
Supports de lames jetables
  • Les leviers de réglage des lames et l’angle et des lames sont amovibles pour conserver les réglages de l’utilisateur (Version 2 et 3 unités uniquement)
  • Le levier concentrique se bloque sur la queue d’aronde pour mieux réduire les mouvements accidentels du support (Version 2 et 3 unités uniquement)
  • Système de serrage rapide pour lames à profils haut et bas
  • Angle de dégagement réglable
  • Le protège-couteau amovible couvre la lame sur toute la longueur, dans n’importe quelle position
  • Base du support de couteau incluse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Portoir de lame E
Type de produit Portoir de lame E
À utiliser avec (équipement) HM 310, HM 315 et HM 325