Learn More
Fisherbrand™ Chausselles jetables pour salle propre
Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Description
- Les toilettes jetables pour chambre propre sont une option efficace et compatible avec la salle blanche pour la salle blanche et le port prolongé.
- Lavés et emballés dans des salles nettoyées ISO 5, avec une concentration de particules extrêmement faible
- La structure des chaussettes permet une résistance élevée à l’item et une durabilité tout en maintenant une bonne élasticité.
- Résistant aux abrasions, souple et confortable à porter.
- Le produit doit être conservé dans un endroit ventilé, sec, à l’abri de la lumière et à l’abri desinsectes.
- Éviter l’exposition prolongée du produit à la lumière du soleil.
- Ne frottez pas directement les objets rugueuses.
- Laycher à l’aide d’un liquide neutre ou légèrement alcalin (pH< 9) un détergent synthétique sur un cycle doux pour éviter les dommages mécanique et chimiques
- Si les Socs sont décollement ou que le fil commence à tomber ou à se déchirer à plusieurs endroits, remplacez-les.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO de classe 5 (classe 100) |
| Couleur | Blanc, coutures rouges |
| À utiliser avec (application) | Salle blanche et autres environnements critiques |
| Sexe | Unisexe |
| Hauteur (métrique) | 50 cm |
| Longueur (métrique) | 26 cm |
| Matériau | Polyester |
| Dimensions | 11 à 15 |
| Poids (métrique) | 25 g/paire |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |