Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture jetable, en verre sodocalcique, avec filetage DIN, avec joint en TPE et bouchon à vis en polypropylène
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. En plus des tubes de culture en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodocalcique. Il s’agit d’un verre de la troisième classe de résistance à l’eau et appartient à la catégorie des verres sodocalcique avec une forte proportion d’oxydes alcalins et alcalins de terre.
- Cultiver, stocker et transporter des micro-organismes
Spécification
Spécification
| Description | Épaisseur de 1 mm |
| Capacité (métrique) | 6 mL |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique, polypropylène, TPE |
| À utiliser avec | Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles |
| Comprend | Avec joint en TPE |
| Quantité | 100/Bte |
| Diamètre du filetage | GL 14 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |