missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Masques jetables zéro déchet Box™
GREENER_CHOICE

Code produit 17855835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17855835 Petit 1 pièce
17875735 Moyen 1 pièce
17875845 Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17855835 Fournisseur Terracycle™ Code fournisseur CS131SFR
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recyclez les masques jetables grâce à ce système de boîte zéro déchet. La Zero Waste Box comprend la signalétique, une doublure intégrée, l'expédition aller-retour jusqu'à votre adresse et le traitement des matériaux.

Utilisez cette boîte zéro déchet pour recycler :

  • Masques faciaux jetables non tissés, écrans faciaux et visières en plastique, masques chirurgicaux à 3 plis et masques anti-poussière
  • Nous acceptons tous les types de masques jetables en plastique, tels que les masques anti-poussière, les masques FFP2 (ou dits « N95 »), les masques FFP3 et les masques chirurgicaux (à condition qu'ils ne proviennent pas d'un environnement médical).

Unités de déchets acceptées (approximatives) :

  • Petit format : 430 masques
  • Moyenne : 1100 masques
  • Grand format : 2200 masques

N'envoyez pas :

  • Déchets médicaux.
    • Cela inclut les matières contaminées par du sang ou des fluides corporels et les déchets provenant d'établissements de soins de santé, d'hôpitaux, de services de soins à domicile, de cabinets médicaux, de cabinets dentaires, de banques de sang, de cliniques vétérinaires, de laboratoires de recherche, etc.
  • Masques en tissu, faits maison ou en papier, ou autres types de vêtements de protection
  • Déchets dangereux (coupants, inflammables, réactifs, corrosifs, inflammables, toxiques, infectieux ou pathogènes) ou matières contaminées par du sang qui présentent un danger pour l'environnement ou pour les personnes
  • Piles, cartouches sous pression, verre brisé

Spécification

Capacité (métrique) 7 kg
Capacité (impériale) 15 lb.
Couleur Beige, Vert, Rouge, Blanc
Dimensions (L x l x H) 25 x 25 x 46 cm
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Dimensions Petit
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de déchets
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.