Learn More
Pacific Handy Cutter Cutter de film jetable
Code produit 17788967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17788967 10/paquet 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17788967 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur DFC364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.36€
    132.38€ / 50 pièces
    Économisez 20.98€
    13% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Le DFC364 est un cutter de sécurité avec une lame dissimulée. Il offre le plus haut niveau de sécurité et protège ainsi les personnes et les biens en même temps.
  • Notre spécialiste du film - le long nez le rend particulièrement adapté à la perforation.
  • Conçu pour le papier d’aluminium de tout type, le ruban adhésif, le cerclage et le ficelage.
  • Le séparateur de ruban intégré minimise l’utilisation de la lame.
  • Produit jetable, avec œillet pratique pour le suspendre ou attacher un cordon.
  • Avez-vous besoin de couper à une plus grande distance ? Si oui, vous allez aimer notre adaptateur DFCCON. Il transforme votre DFC364 en outil de découpe télescopique.
Spécification
Type de produit Couteau jetable
À utiliser avec (application) Perforation de la feuille, ruban adhésif, cerclage et ficelage
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité 10/paquet