Learn More
Terracycle™ Vêtements jetables zéro déchet Box™
Code produit 17895925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17895925 Moyen 1 pièce
17825835 Petit 1 pièce
17895915 Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17895925 Fournisseur Terracycle™ Code fournisseur CS67MFR
Expédition estimée: 30-11-2026
Recyclez vos vêtements jetables grâce à ce système de boîte zéro déchet. La Zero Waste Box comprend la signalétique, une doublure intégrée, l'expédition aller-retour jusqu'à votre adresse et le traitement des matériaux.
Utilisez cette boîte zéro déchet pour recycler :
  • Vêtements jetables, combinaisons, tenues de protection chimique, blouses et couvre-chaussures jetables de toutes marques et tailles
Unités de déchets acceptées (approximatives) :
  • Petit : 15 vêtements
  • Moyen : 35 vêtements
  • Grand format : 65 vêtements
N'envoyez pas :
  • Déchets médicaux
    • Cela inclut les matières contaminées par du sang ou des fluides corporels et les déchets provenant d'établissements de soins de santé, d'hôpitaux, de services de soins à domicile, de cabinets médicaux, de cabinets dentaires, de banques de sang, de cliniques vétérinaires, de laboratoires de recherche, etc.
  • matériau autoclavé
  • masques de protection
  • Lunettes
  • Masques respiratoires et casques de chantier
  • Déchets dangereux (coupants, inflammables, réactifs, corrosifs, inflammables, toxiques, infectieux ou pathogènes) ou matières contaminées par du sang qui présentent un danger pour l'environnement ou pour les personnes
  • Piles, cartouches sous pression, verre brisé
Spécification
Capacité (métrique) 15 kg
Capacité (impériale) 33 lb.
Couleur Beige, Vert, Rouge, Blanc
Dimensions (L x l x H) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de déchets