Learn More
BRAND™ Micropipettes jetables BLAUBRAND™ IntraEND™
Codice prodotto. 11844060 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 mu;l
50 μl
100 μl
Longueur (métrique):
32 mm
61 mm
Dimensione della confezione:
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (métrique) Longueur (métrique) unitSize
11844060 2 μl 32 mm 1000 pièces
11854060 5 μl 32 mm 1000 pièces
11864060 10 μl 32 mm 1000 pièces
11874060 20 μl 32 mm 1000 pièces
15282599 50 μl 32 mm 1000 pièces
11884060 100 μl 61 mm 1000 pièces
10008680 25 mu;l 32 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11844060 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 709103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Composé de verre jetable sans marquage circulaire. Les micropipettes jetables BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ sont conformes aux normes DIN ISO 7550 avec marquage CE conformément à la directive IVD 98/79. Le volume est défini par remplissage de bout en bout. Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
  • Composé de verre jetable sans marquage circulaire.
  • Conforme aux normes DIN ISO 7550.
  • Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Le volume est défini par remplissage de bout en bout
  • Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Précision ≤±0.5 %
Étalonnage Pour contenir
Certifications/Conformité DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 CE
Matériau Verre
Quantité 250/boîte
Volume (métrique) 2 μl
Longueur (métrique) 32 mm
Jetable Oui
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.