Learn More
BRAND™ Micropipettes jetables BLAUBRAND™ IntraEND™
Code produit 15282599 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 mu;l
50 μl
100 μl
Longueur (métrique):
32 mm
61 mm
Conditionnement:
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) unitSize
15282599 50 μl 32 mm 1000 pièces
11844060 2 μl 32 mm 1000 pièces
11854060 5 μl 32 mm 1000 pièces
11864060 10 μl 32 mm 1000 pièces
11874060 20 μl 32 mm 1000 pièces
11884060 100 μl 61 mm 1000 pièces
10008680 25 mu;l 32 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15282599 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 709133
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Composé de verre jetable sans marquage circulaire. Les micropipettes jetables BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ sont conformes aux normes DIN ISO 7550 avec marquage CE conformément à la directive IVD 98/79. Le volume est défini par remplissage de bout en bout. Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
  • Composé de verre jetable sans marquage circulaire.
  • Conforme aux normes DIN ISO 7550.
  • Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Le volume est défini par remplissage de bout en bout
  • Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ≤±0.5 %
Étalonnage Pour contenir
Certifications/Conformité DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 CE
Matériau Verre
Quantité 250/boîte
Volume (métrique) 50 μl
Longueur (métrique) 32 mm
Jetable Oui