Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables
Code produit 15456575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 paquets
5 Paquets
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456575 25 paquets 25 pièces
15446575 5 Paquets 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456575 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043936.KM
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Carte en carton qui s’insère dans le support d’un spectrophotomètre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dimensions (L × H) : 50 × 100 mm (1,97 × 3,94 po)
  • Cartes en carton jetables
  • Ouverture : 15 mm (0,591 po)
  • Fenêtre KBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Carte IR
Matériau Fenêtre KBr
Quantité 25 paquets