Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables, 5 x 10 cm, fenêtre Kcl, 19 mm d’ouverture
Code produit 15476565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
5/boîte
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476565 25/boîte 25 pièces
15466565 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476565 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043932.KM
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Taille : 5 x 10 cm
  • Fenêtre KCl
  • Ouverture de 19 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartes IR jetables
Quantité 25/boîte