Learn More
Thermo Scientific™ Cartes IR jetables, 5 x 10 cm, fenêtre Kcl, 9,5 mm d’ouverture
Code produit 15406575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 paquets
5 paquets
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15406575 5 paquets 5 pièces
15416575 25 paquets 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406575 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 043934.KJ
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Taille : 5 x 10 cm
  • Fenêtre KCl
  • Ouverture de 9,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartes IR jetables
Quantité 5 paquets