Learn More
Thermo Scientific™ Cartes IR jetables, 5x10 cm, fenêtre NaCI, ouverture 15 mm
Code produit 15436565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
5/boîte
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436565 25/boîte 25 pièces
15426565 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436565 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 043930.KM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Taille : 5 x 10 cm
  • Fenêtre NaCl
  • Ouverture de 15 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartes IR jetables
Quantité 25/boîte