Learn More
Blouse d’isolement jetable
Code produit 16804471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Non autoclavable
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
16804471 Non autoclavable 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16804471 Fournisseur New source - PPE Code fournisseur HLIGUNIV
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les blouses d’isolement jetables constituent une barrière extrêmement efficace contre la propagation des microoganismes et d’autres substances dangereuses ou infectieuses. Ces blouses conviennent aux tâches d’isolement ainsi qu’aux examens, aux environnements cliniques et de laboratoire.
  • Tissu laminé
  • Polypropylène : 28 g/m²
  • Polyéthylène : 15 g/m²
  • Manchettes maillées
  • Bleu
  • EPI catégorie I
  • Non stérile
  • Non chirurgical
  • Dos fermé
  • Avec attache au col et ceinture
  • Universel
Spécification
Dimensions Universal
À utiliser avec (application) Examens, environnements cliniques et de laboratoire, non chirurgicaux
Sexe Unisexe
Longueur (métrique) Manche : 62 cm ±2; Robe : 118 cm ±2
Nbre de poches Aucun
Type de produit Robe à usage général
Matériau Tissu laminé
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de manchette Tricoté
Type de manchon Manche longue
Comprend Attache au col et ceinture
Certifications/Conformité EPI catégorie I
Poids (métrique) 42 gsm ± 3
Autoclavable Non autoclavable