Learn More
Seringue à tuberculine Luer-Slip jetable en deux parties
Description
Includes
Seringues uniquement. (Les aiguilles sont vendues séparément.)
ulliCorps en verre entièrement visible pour vérification visuelle/liliConception ergonomique en métal léger et en plastique/liliCorps de 2 ml avec déclenchement par incréments de 0,1 ml/liliChangement d’aiguille sûr et facile grâce à la connexion Luer-Lock/liliPièces de rechange limitées pour un entretien facile/liliPeut être portée à ébullition/li/ul
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Normes DIN, EN, ISO et FDA, système de gestion de la qualité certifié selon la norme ISO 13485:2003 / AC 2007, marquage CE |
| Matériau | Polypropylene |
| Couleur | Corps transparent |
| Description | Échelle résistante aux bavures |
| Comprend | Seringues uniquement. (Les aiguilles sont vendues séparément.) |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Seringue à tuberculine en 2 parties Luer-Slip |
| Jetable | Oui |
| Graduations | 0,01 ml |
| Afficher plus |