Få mere at vide
Cytiva Colonnes PD-10 jetables
Artikelnummer. 11862200 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
50 Paquets
Pakningsstørrelse:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11862200 50 Paquets 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11862200 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17043501
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
À utiliser pour la purification par écoulement par gravité. Les colonnes PD-10 en plastique, jetables, sont économiques et peuvent être conditionnées avec une large gamme de milieux en vrac.
  • Colonnes économiques et polyvalentes pour les applications à écoulement par gravité
  • Les colonnes PD-10 vides peuvent être conditionnées avec une large gamme de milieux en vrac
  • Simplicité d’utilisation
  • Utilisez les colonnes PD-10 avec le réservoir de tampon LabMate pour un équilibrage, une application d’échantillons et un lavage pratiques
  • Les colonnes PD-10 vides jetables sont des colonnes en plastique économiques pour les applications à usage unique employant l’écoulement par gravité
  • Les colonnes contiennent jusqu’à 13 ml de milieu pour chromatographie environ ; les frittes peuvent être utilisées comme support de la couche supérieure, empêchant le milieu de s’écouler jusqu’à épuisement sous la force de l’écoulement par gravité
  • Livrées avec bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Colonnes vides, avec bouchons
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0.59 in
À utiliser avec (application) Conçues pour une utilisation et un équilibrage faciles
Diameter (Metric) Inner Column 1,5 cm
Quantité 50 Paquets
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.