Learn More
Cytiva™ Colonnes de dessalage PD-10 jetables
Code produit 11768488 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) du lit:
8,3 mL
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du lit Conditionnement
11768488 8,3 mL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11768488 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 17085101
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour le dessalage et l’échange de tampon, ainsi que l’élimination de composés à faible poids moléculaire. Les colonnes de dessalage jetables Cytiva Life Sciences™ PD-10 offrent une récupération des échantillons rapide et élevée.
  • Conditionnées avec un milieu Sephadex™ G-25
  • Conçues pour une utilisation et un équilibrage faciles
  • Pour la préparation de 1,0 à 2,5 ml d’échantillon par écoulement par gravité, ou de 1,75 à 2,5 ml d’échantillon par centrifugation
  • Dessalage de plusieurs échantillons en parallèle (capacité de dessalage : >90 %)
  • Récupération d’échantillon de l’ordre de 70 à >95 %
  • Avec adaptateurs de centrifugation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne de dessalage, Sephadex G-25 Emballage moyen
Granulométrie > 50 μm (sec), 38 à 235 μm (humide)
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,59 po
À utiliser avec (application) Conçues pour une utilisation et un équilibrage faciles
Volume (métrique) du lit 8,3 mL
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Diameter (Metric) Inner Column 1,5 cm
Quantité 30 Paquets
compliance-icons
Identifiant produit
  • Prepacked Disposable PD-10 Columns, 30 pcs
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one