Learn More
Gilson™ Pipettes sérologiques en plastique jetable
Code produit 17198465 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
Type d’emballage:
Emballage individuel
En vrac (10 sachets de 20 pipettes)
En vrac (20 sachets de 25 pipettes)
En vrac (40 sachets de 25 pipettes)
Quantité:
1000 pipettes
100 pipettes
200 pipettes
500 pipettes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Quantité unitSize
17198465 10 mL Emballage individuel 200 pipettes 200 pièces
17138465 1 mL Emballage individuel 1000 pipettes 1000 pièces
17128465 1 mL En vrac (40 sachets de 25 pipettes) 1000 pipettes 1000 pièces
17158465 2 mL Emballage individuel 1000 pipettes 1000 pièces
17148465 2 mL En vrac (40 sachets de 25 pipettes) 1000 pipettes 1000 pièces
17178465 5 mL Emballage individuel 200 pipettes 200 pièces
17168465 5 mL En vrac (20 sachets de 25 pipettes) 500 pipettes 500 pièces
17188465 10 mL En vrac (20 sachets de 25 pipettes) 500 pipettes 500 pièces
17118475 25 ml Emballage individuel 200 pipettes 200 pièces
17108475 25 ml En vrac (10 sachets de 20 pipettes) 200 pipettes 500 pièces
16445099 50 ml Emballage individuel 100 pipettes 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17198465 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F110128
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces pipettes sérologiques en plastique jetables conviennent aux applications quotidiennes de culture cellulaire, de biologie moléculaire et de microbiologie et sont recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™.Idéal pour les scientifiques qui ont besoin de transférer facilement et rapidement des aliquotes liquides d’un récipient à un autre avec précision.
  • Fabriquées en polystyrène USP classe VI et exemptes de contaminants qui modifient les expériences
  • Stérilisées aux rayons gamma, apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase détectable
  • Dotées d’un bouchon en fibre de polyester offrant un niveau élevé de protection contre le surpipetage et la contamination par les liquides et les aérosols
  • Identifiez facilement les tailles grâce aux anneaux à code couleur
  • Avec graduations ascendantes et descendantes, ainsi que des graduations négatives, permettant une distribution précise et pratique des liquides
  • Recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™, mais peuvent être utilisées avec n’importe quel contrôleur de pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PS, PP
Stérilité Stérile
Graduations 0,1 ml et 1 ml
Quantité 200 pipettes
Type d’emballage Emballage individuel
Couleur Transparent
Volume (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 346,81 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson MACROMAN Contrôleur de pipette