Learn More
Cole-Parmer™ Béchers Griffin de forme basse en polypropylène à usage unique
Shop All Cole-Parmer ProductsDescription
- Béchers Griffin de forme basse en polypropylène à usage unique, 600 ml
- Gradués en ml et en oz.
- 25/boîte
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Type de produit | Bécher de Griffin forme basse |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de fond | Plat |
| Capacité (impériale) | 20 oz. |
| Capacité (métrique) | 600 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Couleur | Transparents |
| Quantité | 25 béchers |
| Diamètre (impériale) externe | 4,5 in |
| Diamètre (métrique) externe | 11,4 cm |
| Show More |