Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques en polystyrène jetable
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 mL
25 ml
50 ml
Couleur:
Bleu
Orange
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Stérile
- Précision maximale, pipetage sans goutte
- Graduations claires et lisibles
- Unités de pipetage disponibles sur demande
- Pipettes à code couleur conformes aux normes internationales
- Clarté maximale grâce au PS de haute qualité
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque sachet
- Fournies avec un matériau filtrant fibreux synthétique pour éviter le risque d’aspiration de liquide dans le dispositif de pipetage (exception : la pipette d’aspiration sans matériau filtrant fibreux)
- Emballage papier / plastique à parties détachables pour les pipettes emballées individuellement et percées
Spécification
Spécification
| Description | Forme : Étalon |
| Matériau | PS |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications de culture tissulaire |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 1 à 10 ml |
| Quantité | 200/boîte |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel dans un emballage en plastique / papier |
| Couleur | Bleu |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 341 mm |
| Afficher plus |