Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques en polystyrène jetable
Code produit 10693981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 mL
25 ml
50 ml
Couleur:
Bleu
Orange
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
10693981 10 mL Orange 200 pièces
10127000 25 ml Rouge 200 pièces
10401003 5 ml Bleu 200 pièces
10659591 50 ml Transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10693981 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 607180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçues avec une bandelette Schellbach verticale et colorée qui facilite considérablement la lecture du volume Les pipettes sérologiques en polystyrène jetables Greiner Bio-One™ offrent une solution claire et robuste pour le transport d’un volume mesuré de liquide et de milieux de distribution.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Stérile
  • Précision maximale, pipetage sans goutte
  • Graduations claires et lisibles
  • Unités de pipetage disponibles sur demande
  • Pipettes à code couleur conformes aux normes internationales
  • Clarté maximale grâce au PS de haute qualité
  • Numéro de lot et date de péremption sur chaque sachet
  • Fournies avec un matériau filtrant fibreux synthétique pour éviter le risque d’aspiration de liquide dans le dispositif de pipetage (exception : la pipette d’aspiration sans matériau filtrant fibreux)
  • Emballage papier / plastique à parties détachables pour les pipettes emballées individuellement et percées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Forme : Étalon
Matériau Polystyrène
Stérilité Sterile
À utiliser avec (application) Pour les applications de culture tissulaire
Graduée Oui
Graduations 1/10 ml
Quantité 200/boîte
Type d’emballage Conditionnement individuel dans un emballage en plastique / papier
Couleur Orange
Volume (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 343 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique