Learn More
Buerkle Échantillonneur de poudre jetable PharmaDispo
BIOPHARMA
Code produit 30245477 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,03 ml (0,01 ml par cuve)
0,15 ml (0,05 ml par cuve)
0,3 ml (0,1 ml par cuve)
1,5 ml (0,5 ml par cuve)
3 mL (1 mL per chamber)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement
30245477 0,15 ml (0,05 ml par cuve) Stérile 20 pièces
30245471 0,03 ml (0,01 ml par cuve) Non stérile 20 pièces
30245475 0,15 ml (0,05 ml par cuve) Non stérile 20 pièces
30245472 0,3 ml (0,1 ml par cuve) Non stérile 20 pièces
30245469 1,5 ml (0,5 ml par cuve) Non stérile 20 pièces
30245470 3 mL (1 mL per chamber) Non stérile 20 pièces
30245468 0,03 ml (0,01 ml par cuve) Stérile 20 pièces
30245473 0,3 ml (0,1 ml par cuve) Stérile 20 pièces
30245474 1,5 ml (0,5 ml par cuve) Stérile 20 pièces
30245476 3 mL (1 mL per chamber) Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30245477 Fournisseur Buerkle Code fournisseur 53938011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    165.10€ / 20 pièces
    Économisez 7.90€
    4% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Un échantillonneur multi-cibles jetable qui prélève des échantillons sur trois points cibles distincts en une seule prise. Il est fabriqué, assemblé et emballé individuellement selon la classe 7 (ISO ) conditions de salle blanche.
Les trois chambres d'échantillonnage distinctes du PharmaDispo permettent un échantillonnage simultané à partir de différentes couches ou zones. Cela permet d'étudier la composition du matériau de manière différenciée sur plusieurs couches, ce qui est particulièrement avantageux lorsqu'un seul échantillon ne permet pas de caractériser suffisamment le matériau. Les échantillons ponctuels prélevés peuvent être analysés individuellement ou combinés pour former un échantillon composite représentatif.
Grâce à sa conception ergonomique avancée, l'échantillonneur tient confortablement dans la main et l'échantillonnage peut être effectué d'une seule main. Un mécanisme coulissant avec butée facilite l'ouverture et la fermeture de l'échantillonneur.
L'échantillonneur PharmaDispo prélève avec précision et en toute sécurité de petits échantillons de poudre à partir de contenants ouverts pour le contrôle qualité.
  • Prélevez de petits échantillons individuels dans différentes couches.
  • Facile d'utilisation : mécanisme coulissant avec butée pour une utilisation intuitive.
  • Fabriqués en salle blanche, emballés individuellement et stérilisés en option par rayons gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre
Matériau Polystyrène
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 0,15 ml (0,05 ml par cuve)
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
No. of Chambers 3
Type d’emballage Paquet de 20 parties
Longueur (métrique) 500 mm