Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Tubes de flux jetables en PVDF
Product Code. 30284853
Change view
Click to view available options
Vitesse de l’écoulement d’eau:
0,03 à 2 L/min.
Unit Size:
1 pack
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Vitesse de l’écoulement d’eau Unit Size
30284853 0,03 à 2 L/min. 1 pack
30284838 - 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30284853 Supplier Saint-Gobain Performance Plastics Supplier No. 0045PN000CX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fournir des mesures de fluides précises et fiables pour les applications biopharmaceutiques et médicales. Dotés de pièces en contact avec le fluide en PVDF et en rubis, ces tubes à usage unique garantissent la stabilité gamma et la résistance aux substances corrosives. Idéal pour les processus critiques.
  • Les tubes de débit jetables Equflow en PVDF garantissent une mesure précise et fiable des fluides pour les applications à usage unique.
  • Conçu pour les industries biopharmaceutiques et médicales où la précision et la stabilité gamma sont essentielles.
  • Fabriqué avec des pièces en PVDF et en rubis en contact avec le fluide, offrant une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles.
  • Parfaitement adapté aux environnements difficiles, grâce à sa résistance chimique supérieure.
  • Compatible avec l'irradiation gamma, permettant une stérilisation efficace pour les applications sensibles.
  • Compatible avec de multiples options de montage telles que le support de tube, le montage par pince et le montage par clip pour une polyvalence accrue.
  • Fournis par paquets de dix, ils offrent à la fois praticité et rentabilité.
  • Optimisé pour les processus critiques exigeant des performances fiables et un risque de contamination minimal.
  • Vendus séparément du boîtier et de l'électronique des capteurs, permettant des configurations système sur mesure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tension 5 VDC
À utiliser avec (équipement) Débitmètre
Type Tube à débit
Vitesse de l’écoulement d’eau 0,03 à 2 L/min.