Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Tubes de flux jetables en PVDF
Code produit 30284823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Tubes à usage unique HB de 32 mm
Conditionnement:
1 pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30284823 Tubes à usage unique HB de 32 mm 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284823 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur 0250PH000TX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pièces en contact avec le fluide en rubis et PVDF pour une durabilité et une résistance chimique optimales, conçues pour différents modèles de montage pour applications biopharmaceutiques et médicales à usage unique.
  • Conception à usage unique pour applications stériles et jetables
  • Fabriqué en PVDF avec des parties en contact avec le rubis pour une durabilité accrue
  • Haute résistance chimique et mécanique
  • Stérilisable par rayons gamma jusqu'à 50 kGy
  • Compatible avec plusieurs styles de montage
  • Vendus par boîtes de 10
  • Boîtier et électronique vendus séparément
  • Adapté aux environnements biopharmaceutiques et médicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Portatubos, sistema de abrazadera, montaje con clip
Type Tube à débit
Comprend Tubes à usage unique HB de 32 mm
Débit d’air 3 à 200 l/min.