Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Tubes de flux jetables en PVDF
Description
- Conception à usage unique pour applications stériles et jetables
- Fabriqué en PVDF avec des parties en contact avec le rubis pour une durabilité accrue
- Haute résistance chimique et mécanique
- Stérilisable par rayons gamma jusqu'à 50 kGy
- Compatible avec plusieurs styles de montage
- Vendus par boîtes de 10
- Boîtier et électronique vendus séparément
- Adapté aux environnements biopharmaceutiques et médicaux
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Portatubos, sistema de abrazadera, montaje con clip |
| Type | Tube à débit |
| Comprend | Fixation par clip HB 7 mm |
| Débit d’air | 0,03 à 2 l/min |