Learn More
Swann-Morton™ Lame de scalpel jetable
Description
- Lame non stérile
- Conditionnement en feuille de métal, 5/boîte
- Configuration n°4. S’adapte aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B
- En acier au carbone
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier au carbone |
| Type de produit | Lame de scalpel |
| À utiliser avec (équipement) | Accessoire n°°4. Convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | BS EN 7740 |
| Quantité | Boîte de 100 |