Learn More
Slice™ Scalpel jetable avec lame de sécurité
Click to view available options
Couleur:
Gris/Orange
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Type de poignée : position fixe
- Type de lame : bord droit, pointe arrondie
- Poignée légèrement pondérée, équilibrée pour la stabilité
- Le bord Finger-Friendly reste tranchant 11 x plus longtemps
- Réduit les blessures et les coûts
- Lame chimiquement inerte, non conductrice, sans étincelles, ne rouille jamais
- 5 scalpels jetables par paquet
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma, conditionnement individuel
- L’outil est adapté à l’IRM, non magnétique
Spécification
Spécification
| Type de poignée | Lame fixe |
| Type de produit | Couteau utilitaire |
| Longueur (impériale) | 5,51 in |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Matériau | GFN, polypropylène, oxyde de zirconium |
| Couleur | Gris/Orange |
| À utiliser avec (application) | Coupe sécurisée |
| Comprend | 1 lame à pointe arrondie en céramique à bord droit |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Poids (impériale) | 0,18 oz. |
| Afficher plus |