Learn More
Swann-Morton™ Scalpels non stériles jetables conditionnés en vrac avec protection, nº15
Code produit 15819682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/Boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15819682 100/Boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15819682 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 2385
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Petit rebord de découpe incurvé pour des incisions courtes et précises.
  • Petit rebord de découpe incurvé.
  • Forme de lame la plus appréciée.
  • Parfaits pour la pratique d’incisions courtes et précises.
  • Utilisés dans une variété d’interventions chirurgicales, y compris l’excision d’une lésion cutanée ou d’un kyste sébacé récurrent et pour l’ouverture des artères coronaires.
  • Convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L.
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité 100/Boîte
Type d’emballage Emballage en vrac