Learn More
Karl Hecht™ Tubes à essai/centrifuger jetables
Code produit 10608871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10608871 16 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10608871 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42769045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.13€
    20.20€ / 200 pièces
    Économisez 8.93€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des tests réalisés avec de l'eau ont prouvé son utilisation dans des centrifugeuses à 4000 tr/min.
  • Fabriqué à partir de AR-Glas™ verre sodocalcique
  • Forme à fond rond
  • Sans rebord
  • Épaisseur de paroi d'environ 0,5 mm
  • Dimensions approximatives : 100 x 16 mm de diamètre
Spécification
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
Jetable Usage unique
Conditionnement 200/pk
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube à essai/centrifugeuse