Learn More
Simport™ Pipettes de transfert jetables
Code produit 13496408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
6 ml
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
13496408 5 ml 4000 pièces
11702274 6 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 13496408 Fournisseur Simport™ Code fournisseur P2005610S
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Éliminez le risque de bris de verre et d’exposition aux matières infectieuses grâce à ces pipettes tout-en-un. Les pipettes de transfert jetables Simport™ sont moulées à partir du polyéthylène à faible densité et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides.
  • Pipettes de transfert en PEBD
  • Placez un bouchon sur les ampoules en caoutchouc correspondantes avec les pipettes en verre
  • Peuvent être scellées et réfrigérées
  • Travaillez correctement dès qu’il est nécessaire d’effectuer un transfert rapide et en toute sécurité des liquides
  • Résistance des températures jusqu’à 196 °C. Peuvent être stérilisées au gaz (EtO)
  • Choisissez parmi 12 modèles populaires, disponibles en plusieurs tailles, conceptions de pointes et longueurs, en emballage stérile ou non stérile
  • Disponibles avec graduations
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 1,9 mL
Diamètre (métrique) externe 6,7 mm
Matériau PEBD
Gouttes/ml 25
À utiliser avec (application) Pour un transfert rapide et sécurisé des fluides
Graduée Oui
Quantité 10/boîte
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 15,5 cm
Type Pipette de transfert
Jetable Oui