Learn More
Contec™ Sac d’élimination pour outil de retrait de balai
BIOPHARMA
Code produit 16243972 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PEBD
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16243972 PEBD 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16243972 Fournisseur Contec™ Code fournisseur BNBG0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    224.07€ / 80 pièces
    Économisez 33.93€
    13% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027
Sac poubelle pour l'outil de retrait de la tête de balai.
  • Son efficacité à large spectre en 3 minutes permet de gagner du temps sur la biodécontamination.
  • Filtré à 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Sans ammonium quaternaire ni surfactant. Le taux de résidus de cette solution est donc très faible, ce qui permet de gagner du temps lors de leur élimination.
  • Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire.
  • Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation. La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
  • Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
  • Non classé comme corrosif, il peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche.— Il faut supprimer un peu de texte aléatoire à la fin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Outil de retrait de serpillière
Matériau PEBD
Autoclavable Non autoclavable
Description Sac d’élimination pour outil de retrait de tête de balai
Jetable Usage unique
Quantité 80 sachets/boîte