Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires jetables
Description
- 225 i. u. Sodium
- Par exemple pour l’analyse des gaz du sang
- CE conformément à la norme DIV 98/79CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube capillaire |
| Capacité (métrique) | 200 μl |
| Diamètre (métrique) interne | 1,35 mm |
| Quantité | 10 x 100/Paquet |
| À utiliser avec (application) | Analyse des gaz du sang |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Certifications/Conformité | CE conforme à la norme IVD 98/79 CE |
| Description | Héparine de sodium (225 i. u. sodium) |