Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires jetables
Code produit 10737851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
105 μl
130 μl
165 μl
200 μl
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10737851 105 μl 1000 pièces
10517451 130 μl 1000 pièces
10778041 165 μl 1000 pièces
10243481 200 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10737851 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9221280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    158.00€ / 1000 pièces
    Économisez 21.00€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Pipettes capillaires à usage unique pour l’analyse des gaz du sang, héparine de sodium.
  • 225 i. u. Sodium
  • Par exemple pour l’analyse des gaz du sang
  • CE conformément à la norme DIV 98/79CE
Spécification
Type de produit Tube capillaire
Capacité (métrique) 105 μl
Diamètre (métrique) interne 1,35 mm
À utiliser avec (application) Analyse des gaz du sang
Longueur (métrique) 80 mm
Certifications/Conformité CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Description Héparine de sodium (225 i. u. sodium)