Learn More
Scientific Industries SI™ Perturbateur analogique de cellules Disruptor Genie™
Code produit 15547345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise CH
Prise EU
Prise UK
Modèle:
SI-D258
SI-D268
SI-D278
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Modèle unitSize
15547345 Prise EU SI-D258 1 pièce
15557345 Prise UK SI-D268 1 pièce
15567345 Prise CH SI-D278 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15547345 Fournisseur Scientific Industries SI™ Code fournisseur 83041294
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Augmente l’efficacité de la désintégration par les billes de perturbation grâce à une conception unique et brevetée de supports de microtubes. Le perturbateur analogique de cellules Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ fournit une désint
  • Désintégration rapide, mains libres, jusqu’à 12 microtubes (1,5 ml ou 2,0 ml)
  • Fourni avec le NOUVEAU support de microtubes universel
  • Réglez le minuteur sur une durée allant jusqu’à 15 minutes ou en continu
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
  • Moins coûteux que les appareils à ultrasons ou les homogénéisateurs
Applications :
  • Désintégration des cultures bactériennes pour l’isolement d’acides nucléiques et le traitement en aval
  • Broyage de tissus végétaux pour l’extraction d’ADN
  • Préparation de lysats cellulaires à partir de levures ou de champignons
  • Remise en suspension rapide des granulés
  • Dissolution de substances chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 2850 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Capacité Microtubes
Capacité de tube 1,5/2 ml
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 190 mm
Largeur (métrique) 122 mm
Poids (métrique) 4,3 Kg
Modèle SI-D258
Comprend Support pour microtubes universel
Nbre de positions 12