Learn More
Fisherbrand™ Plaque de dissection Richard-Allan Scientific™ : 0.625 x 13 x 11 in
Code produit 12770866 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
11 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
12770866 11 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12770866 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur DB2002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pas de gonflement, de déformation, ni de fissure lorsque vous utilisez les plaques de dissection Fisherbrand™ Richard-Allan Scientific™.
Pas de gonflement, de déformation ni de fissuration lorsque vous utilisez les plaques de dissection Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, fabriquées en HDPE.
Caractéristiques :
  • Les échelles dimensionnelles permettent une mesure rapide et servent en tant qu’élément du dossier permanent
  • Les pieds en caoutchouc stabilisent la surface de travail et empêchent la plaque de glisser sur la paillasse
  • Le fond blanc contraste avec les échantillons et offre des détails photographiques excellents
  • Les plaques sont dotées d’une bordure de retenue des déversements
  • Les épingles à tête en styrène fixent solidement les échantillons et sont disponibles séparément
Dimensions :
  • Dimensions de la grande plaque : 58,4 x 40,6 x 0,97 cm (23 x 16 x 0,38 po)
  • Dimensions de la petite plaque : 13 x 11 x 0,63 po (33 x 28 x 1,6 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dissecting Board
Couleur Blanc
Description 1 Ea.
Matériau HDPE
Épaisseur (impériale) 0.625 in.
Épaisseur (métrique) 1.6 cm
Longueur (impériale) 13 in.
Longueur (métrique) 33 cm
Largeur (impériale) 11 po
Largeur (métrique) 28 cm